Kluczowe dokumenty
MAB13431
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-MMP-2, forma pro i aktywna, klon A-Gel VC2
clone A-Gel VC2, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
Gelatinase A, 72 kDa Type IV Collagenase
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
A-Gel VC2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
izotyp
IgG1
przydatność
not suitable for Western blot
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MMP2(4313)
Opis ogólny
MMP mają wspólny sposób aktywacji, konserwatywną sekwencję aminokwasów w domniemanym regionie miejsca aktywnego wiążącego metal i są hamowane przez specyficzne tkankowe inhibitory metaloproteinaz (TIMP). Te MMP i TIMP mogą być wyrażane zarówno przez komórki nowotworowe, jak i zrębu. Istnieje współpraca między komórkami nowotworowymi i zrębowymi, w szczególności w zakresie produkcji 72-kD kolagenazy typu IV, zaangażowanej w rozrywanie błon podstawnych. Brak ekspresji TIMP-1 w inwazyjnych komórkach nowotworowych może również przyczyniać się do niszczenia macierzy.
Specyficzność
MAB13431 rozpoznaje białka 72kDa i ~66kDa, które są identyfikowane jako pro (utajone) i aktywne formy metaloproteinazy macierzy-2 (MMP-2; znanej również jako 72kDa kolagenaza IV lub żelatynaza A). CHEMICON MAB-13431 nie wykazuje reakcji krzyżowej z pro i aktywnymi formami innych MMP.
LOKALIZACJA KOMÓRKOWA:
Cytoplazmatyczna.
Immunogen
Epitop: forma pro i aktywna
Ludzka natywna 72kDa żelatynaza A aktywowana przez APMA.
Zastosowanie
Anti-MMP-2 Antibody, pro & active form, clone A-Gel VC2 jest przeciwciałem przeciwko MMP-2 do stosowania w testach ELISA, IH, IH(P).
Immunohistochemia (zamrożone i utrwalone w parafinie) 2-4 μg/ml 30 min w RT. Barwienie tkanek utrwalonych w formalinie jest POPRAWIONE przez gotowanie skrawków tkanek w 10 mM buforze cytrynianowym, pH 6,0, przez 10-20 minut, a następnie chłodzenie w RT przez 20 minut.
ELISA (nie nadaje się do powlekania, zawiera BSA) 1:200-1:2000
Nie nadaje się do Western blotting
Optymalne rozcieńczenie robocze powinno zostać określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Cell Structure
Research Sub Category
MMPs & TIMPs
Powiązanie
Zastępuje: 04-1048
Postać fizyczna
10 mM PBS, pH 7,4, z 0,2% BSA i 15 mM azydkiem sodu
Format: Oczyszczony
Przechowywanie i stabilność
Przeciwciało jest stabilne przez 12 miesięcy, gdy jest przechowywane w temperaturze 2-8ºC.
Komentarz do analizy
Kontrola
KONTROLA POZYTYWNA:
Kondycjonowana, pozbawiona surowicy pożywka z ludzkich komórek włókniakomięsaka HT-1080 lub komórek śródbłonka HUVEC. Łożysko, rak pęcherza moczowego, piersi i jajnika.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
An easily accessible sulfated saccharide mimetic inhibits in vitro human tumor cell adhesion and angiogenesis of vascular endothelial cells.
Marano, G; Gronewold, C; Frank, M; Merling, A; Kliem, C; Sauer, S; Wiessler, M; Frei et al.
Beilstein Journal of Organic Chemistry null
Expression and activity of matrix metalloproteinases-2 and -9 in serum, core needle biopsies and tissue specimens of prostate cancer patients.
Christian G Sauer, Alexandra Kappeler, Monika Spath, Jens J Kaden, Maurice S Michel et al.
Virchows Archiv null
Decreased RECK and Increased EMMPRIN expression in urothelial carcinoma of the bladder are associated with tumor aggressiveness.
Wittschieber, D; Stenzinger, A; Klauschen, F; Stephan, C; Jung, K; Erbersdobler, A; Rabien, A
Pathobiology : journal of immunopathology, molecular and cellular biology null
A B Frey et al.
Histopathology, 50(6), 720-726 (2007-05-12)
Osteopontin (OPN) is a matricellular protein involved in tissue remodelling, cell-mediated immunity and malignant transformation. High OPN serum levels predict poor prognosis in non-small cell carcinoma and set patients with malignant pleural mesothelioma (MM) apart from disease-free asbestos-exposed individuals. Yet
Bartlomiej Perek et al.
BioMed research international, 2013, 730721-730721 (2013-10-24)
Migration of the smooth muscle cells (SMCs) to the tunica media in the saphenous vein (SV) transplants is facilitated by matrix metalloproteinases (MMPs). The aim of this study was to identify any associations between expression of MMP-2 or endogenous tissue