Kluczowe dokumenty
SAB5700808
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-MKLprodukowane u królików
Synonim(y):
MLKL, hMLKL
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
53
54
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
1.28 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... MLKL(74568)
Opis ogólny
Gen ten należy do nadrodziny kinaz białkowych. Kodowane białko zawiera domenę podobną do kinazy białkowej; uważa się jednak, że jest nieaktywne, ponieważ brakuje mu kilku reszt wymaganych do aktywności. Białko to odgrywa kluczową rolę w nekroptozie indukowanej czynnikiem martwicy nowotworów (TNF), procesie zaprogramowanej śmierci komórki, poprzez interakcję z białkiem oddziałującym z receptorem 3 (RIP3), które jest kluczową cząsteczką sygnalizacyjną w szlaku nekroptazy. Badania inhibitorów i knockdown tego genu hamowały nekrozę indukowaną przez TNF. Wysokie poziomy tego białka i RIP3 są związane z chorobami zapalnymi jelit u dzieci. Dla tego genu opisano alternatywnie splicowane warianty transkryptu.
Immunogen
Rekombinowane białko mysiego MLKL
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)