SAB1408428
Anti-MLKL antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ34389
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~54.5 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MLKL(197259)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen MLKL (mixed lineage kinase domain-like protein) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 16q23. Aktywowany MLKL jest obecny w błonie komórkowej.
MLKL ma C-końcową domenę pseudokinazy (PsK) i N-końcową domenę wiązki 4 helis (4HB). Obie te domeny są utrzymywane razem przez dwie helisy usztywniające.
Immunogen
MLKL (NP_689862.1, 1 a.a. ~ 471 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MENLKHIITLGQVIHKRCEEMKYCKKQCRRLGHRVLGLIKPLEMLQDQGKRSVPSEKLTTAMNRFKAALEEANGEIEKFSNRSNICRFLTASQDKILFKDVNRKLSDVWKELSLLLQVEQRMPVSPISQGASWAQEDQQDADEDRRAFQMLRRDNEKIEASLRRLEINMKEIKETLRQYLPPKCMQEIPQEQIKEIKKEQLSGSPWILLRENEVSTLYKGEYHRAPVAIKVFKKLQAGSIAIVRQTFNKEIKTMKKFESPNILRIFGICIDETVTPPQFSIVMEYCELGTLRELLDREKDLTLGKRMVLVLGAARGLYRLHHSEAPELHGKIRSSNFLVTQGYQVKLAGFELRKTQTSMSLGTTREKTDRVKSTAYLSPQELEDVFYQYDVKSEIYSFGIVLWEIATGDIPFQGCNSEKIRKLVAVKRQQEPLGEDCPSELREIIDECRAHDPSVRPSVDEILKKLSTFSK
Sequence
MENLKHIITLGQVIHKRCEEMKYCKKQCRRLGHRVLGLIKPLEMLQDQGKRSVPSEKLTTAMNRFKAALEEANGEIEKFSNRSNICRFLTASQDKILFKDVNRKLSDVWKELSLLLQVEQRMPVSPISQGASWAQEDQQDADEDRRAFQMLRRDNEKIEASLRRLEINMKEIKETLRQYLPPKCMQEIPQEQIKEIKKEQLSGSPWILLRENEVSTLYKGEYHRAPVAIKVFKKLQAGSIAIVRQTFNKEIKTMKKFESPNILRIFGICIDETVTPPQFSIVMEYCELGTLRELLDREKDLTLGKRMVLVLGAARGLYRLHHSEAPELHGKIRSSNFLVTQGYQVKLAGFELRKTQTSMSLGTTREKTDRVKSTAYLSPQELEDVFYQYDVKSEIYSFGIVLWEIATGDIPFQGCNSEKIRKLVAVKRQQEPLGEDCPSELREIIDECRAHDPSVRPSVDEILKKLSTFSK
Zastosowanie
Przeciwciało anty-LKL wyprodukowane u myszy zostało użyte w metodzie western blotting.
Działania biochem./fizjol.
Aktywacja MLKL i późniejsze uwolnienie N-końcowej domeny 4HB prowadzi do oligomeryzacji i wejścia do błony komórkowej. To z kolei prowadzi do nekroptozy.
MLKL (mixed lineage kinase domain-like protein) powoduje przede wszystkim nekroptozę zależną od kinazy oddziałującej z receptorem (RIP). Jednak podczas zapalenia wątroby powoduje zaprogramowaną martwicę wątrobowokomórkową, która jest niezależna od RIPK3. MLKL uczestniczy również w transporcie endosomalnym i tworzeniu pęcherzyków zewnątrzkomórkowych.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Depletion of RIPK3 or MLKL blocks TNF-driven necroptosis and switches towards a delayed RIPK1 kinase-dependent apoptosis.
Remijsen Q, et. al.
Cell Death & Disease, 5, e1004-e1004 (2014)
Understanding allosteric interactions in hMLKL protein that modulate necroptosis and its inhibition.
Nupur Bansal et al.
Scientific reports, 9(1), 16853-16853 (2019-11-16)
Mixed Lineage Kinase domain-Like (MLKL), a key player in necroptosis, is a multi-domain protein with an N-terminal 4 helical bundle (4HB) and a pseudokinase domain (PsK) connected by brace helices. Phosphorylation of PsK domain of MLKL is a key step
Kevin Puertas-Neyra et al.
Frontiers in neuroanatomy, 16, 812487-812487 (2022-03-01)
Retinal neurodegenerative diseases are the leading causes of visual impairment and irreversible blindness worldwide. Although the retinal response to injury remains closely similar between different retinal neurodegenerative diseases, available therapeutic alternatives are only palliative, too expensive, or very specific, such
Genetic changes associated with testicular cancer susceptibility.
Pyle LC and Nathanson KL
Seminars in Oncology, 43, 575-575 (2016)
The pseudokinase MLKL mediates programmed hepatocellular necrosis independently of RIPK3 during hepatitis.
Gunther C
The Journal of Clinical Investigation, 126, 4346-4346 (2016)