Kluczowe dokumenty
SAB5700700
Sigma-Aldrich
Anti-TRIF/TICAM1 antibody produced in rabbit
Synonim(y):
IIAE6, MyD88-3, PRVTIRB, TICAM-1, TICAM1, TRIF, TRIF/TICAM1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
76
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
3.05 mg/ml
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TICAM1(148022)
Opis ogólny
This gene encodes an adaptor protein containing a Toll/interleukin-1 receptor (TIR) homology domain, which is an intracellular signaling domain that mediates protein-protein interactions between the Toll-like receptors (TLRs) and signal-transduction components. This protein is involved in native immunity against invading pathogens. It specifically interacts with toll-like receptor 3, but not with other TLRs, and this association mediates dsRNA induction of interferon-beta through activation of nuclear factor kappa-B, during an antiviral immune response.
Immunogen
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 20-200 of human TRIF / TICAM1 (NP_891549.1).
Postać fizyczna
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Przechowywanie i stabilność
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1