Kluczowe dokumenty
SAB5700802
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-GFRA1produkowane u królików
Synonim(y):
GDNFR, GDNFRA, GFR-ALPHA-1, GFRA1, RET1L, RETL1, TRNR1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
50
51
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
1.37 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GFRA1(2674)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny białek receptora czynnika neurotroficznego pochodzącego z linii komórek glejowych (GDNFR). Kodowana preproteina jest przetwarzana proteolitycznie w celu wytworzenia dojrzałego receptora. Czynnik neurotroficzny pochodzący z linii komórek glejowych (GDNF) i neurturyna (NTN) to dwa strukturalnie spokrewnione, silne czynniki neurotroficzne, które odgrywają kluczową rolę w kontroli przeżycia i różnicowania neuronów. Receptor ten jest receptorem powierzchniowym powiązanym z glikozylofosfatydyloinozytolem (GPI) zarówno dla GDNF, jak i NTN i pośredniczy w aktywacji receptora kinazy tyrozynowej RET. Gen ten jest genem kandydującym dla choroby Hirschsprunga. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu, z których co najmniej jeden koduje preproteinę, która jest przetwarzana proteolitycznie.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 25-280 ludzkiego GFRA1 (NP_665736.1).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5700802-100UL4065265181327