Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA043829
Sigma-Aldrich
Anti-GFRA1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-GDNF family receptor alpha 1, Anti-GDNFR, Anti-GDNFRA, Anti-GFR-ALPHA-1, Anti-RET1L, Anti-RETL1, Anti-TRNR1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
IGTVMTPNYIDSSSLSVAPWCDCSNSGNDLEECLKFLNFFKDNTCLK
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GFRA1(2674)
Opis ogólny
Receptor czynnika neurotropowego pochodzącego z linii komórek glejowych Α 1 (GFRA1) jest członkiem rodziny receptorów GDNF Α (GFRΑ). Jest kodowany przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 10q25.
Immunogen
Receptor rodziny GDNF alfa 1 - rekombinowane białko ze znacznikiem epitopowym (PrEST)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
Receptor czynnika neurotropowego pochodzącego z linii komórek glejowych Α1 (GFRA1) działa jako koreceptor receptora kinazy tyrozynowo-białkowej (RET) dla czynnika wzrostu GDNF (czynnik neurotropowy pochodzący z linii komórek glejowych). Kodowane białko funkcjonuje jako indukowana ligandem cząsteczka adhezji komórkowej (LICAM) do budowania specyficznych kontaktów synaptycznych i stymuluje różnicowanie presynaptyczne. Ekspresja tego białka, wraz z GFRΑ3 i arteminą (ARTN), może być przydatna w określaniu rokowania niektórych podgrup raka sutka. Zmniejszona ekspresja GFRA1 w neuronach jest związana z patogenezą choroby Alzheimera (AD). Dlatego podawanie GFRΑ1 z GDNF i arteminą do neuronów AD może być potencjalną metodą terapeutyczną w celu poprawy przeżywalności komórek.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST84404
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Deficiency of GDNF Receptor GFR?1 in Alzheimer's Neurons Results in Neuronal Death.
Konishi Y
The Journal of Neuroscience, 34, 13127-13138 (2014)
Human GFRA1: cloning, mapping, genomic structure, and evaluation as a candidate gene for Hirschsprung disease susceptibility.
Angrist M
Genomics, 48, 354-362 (1998)
Prognostic significance of the expression of GFR?1, GFR?3 and syndecan-3, proteins binding ARTEMIN, in mammary carcinoma.
Wu ZS
BMC Cancer (2013)
GDNF and GFRalpha1 promote formation of neuronal synapses by ligand-induced cell adhesion.
Ledda F
Nature Neuroscience, 10, 293-300 (2007)
Gfra1 silencing in mouse spermatogonial stem cells results in their differentiation via the inactivation of RET tyrosine kinase.
He Z
Biology of Reproduction, 77, 723-733 (2007)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA043829-100UL4061836330835
HPA043829-25UL4061841021988