Kluczowe dokumenty
SAB5700690
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-IL1Bprodukowane u królików
Synonim(y):
IL-1, IL1 beta, IL1-BETA, IL1B, IL1F2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
30
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
3.33 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IL1B(3553)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny cytokin interleukiny 1. Cytokina ta jest wytwarzana przez aktywowane makrofagi jako proproteina, która jest proteolitycznie przetwarzana do postaci aktywnej przez kaspazę 1 (CASP1/ICE). Cytokina ta jest ważnym mediatorem odpowiedzi zapalnej i bierze udział w różnych czynnościach komórkowych, w tym w proliferacji, różnicowaniu i apoptozie komórek. Stwierdzono, że indukcja cyklooksygenazy-2 (PTGS2/COX2) przez tę cytokinę w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN) przyczynia się do nadwrażliwości na ból zapalny. Ten gen i osiem innych genów z rodziny interleukiny 1 tworzą klaster genów cytokin na chromosomie 2.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 124-223 ludzkiej IL1 beta (NP_000567.1).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)