Kluczowe dokumenty
SAB5700962
Sigma-Aldrich
Anti-Alpha-1 Antichymotrypsin (SERPINA3) antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
0.33 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SERPINA3(12)
Opis ogólny
The protein encoded by this gene is a plasma protease inhibitor and member of the serine protease inhibitor class. Polymorphisms in this protein appear to be tissue specific and influence protease targeting. Variations in this protein's sequence have been implicated in Alzheimer's disease, and deficiency of this protein has been associated with liver disease. Mutations have been identified in patients with Parkinson disease and chronic obstructive pulmonary disease. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogen
A synthesized peptide derived from human Alpha-1 Antichymotrypsin (SERPINA3)
Postać fizyczna
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)