Kluczowe dokumenty
AV54324
Sigma-Aldrich
Anti-IL1B antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-IL-1, Anti-IL1-BETA, Anti-IL1F2, Anti-Interleukin 1, β
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
17 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IL1B(3553)
Opis ogólny
Interleukina-1β (IL1β) jest wytwarzana przez aktywowane makrofagi. Jest syntetyzowana jako pro-IL-1β, która jest zmieniana w aktywną formę IL-1β za pomocą prozapalnej proteazy kaspazy-1. IL-1β należy do rodziny genów IL-1. Jest to cytokina prozapalna. Gen jest zmapowany na ludzkim chromosomie 2q14.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiej IL1B
Zastosowanie
Przeciwciało anty-IL1B produkowane u królików jest odpowiednie do western blottingu w stężeniu 1 μg/mL.
Działania biochem./fizjol.
Interleukiny są cytokinami prozapalnymi wytwarzanymi w wyniku uszkodzenia lub urazu komórki. Istnieją dwa blisko spokrewnione typy interleukin wytwarzanych przez komórkę, IL-1α i IL-1β, które są wytwarzane przez aktywację czynnika transkrypcyjnego NF-κB w odpowiedzi na infekcję bakteryjną lub LPS. Zarówno IL-1α, jak i IL-1β wywierają swoje działanie komórkowe poprzez sygnalizację za pośrednictwem receptora IL-1 typu 1. IL-1β ma działanie plejotropowe i chroni przed infekcjami poprzez rekrutację neutrofili do miejsca infekcji, wydzielanie cytokin i chemokin oraz aktywację cząsteczek adhezyjnych. Nadprodukcja IL-1β jest związana z wieloma zaburzeniami autoimmunologicznymi i alergicznymi, takimi jak zespoły okresowe związane z kriopiryną, zespół Muckle-Wellsa i zmiany skórne.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: DLDLCPLDGGIQLRISDHHYSKGFRQAASVVAMDKLRKMLVPCPQTFQE
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Manoranjan Sahoo et al.
TheScientificWorldJournal, 11, 2037-2050 (2011-11-30)
The inflammasome is an important innate immune pathway that regulates at least two host responses protective against infections: (1) secretion of the proinflammatory cytokines IL-1β and IL-18 and (2) induction of pyroptosis, a form of cell death. Inflammasomes, of which
P C M van Poppel et al.
Diabetes, obesity & metabolism, 16(12), 1269-1273 (2014-07-22)
Inflammation at the level of the β cell appears to be involved in progressive β-cell dysfunction in type 2 diabetes. We assessed the effect of blocking interleukin-1 (IL-1) by anakinra [recombinant human interleukin-1 receptor antagonist (IL-1Ra)] on β-cell function. Sixteen
Charles A Dinarello
Current opinion in pharmacology, 4(4), 378-385 (2004-07-15)
All biological agents currently used for reducing TNFalpha activity in disease are neutralization strategies; however, there are several strategies for reducing interleukin (IL)-1 activities: the IL-1 receptor antagonist (IL-1Ra), anti-IL-1beta monoclonal antibodies, the IL-1 Trap, IL-1 receptor type I antibodies
Axel Weber et al.
Science signaling, 3(105), cm1-cm1 (2010-01-21)
The interleukin-1 (IL-1) family of cytokines comprises 11 proteins (IL-1F1 to IL-1F11) encoded by 11 distinct genes in humans and mice. IL-1-type cytokines are major mediators of innate immune reactions, and blockade of the founding members IL-1alpha or IL-1beta by
Emmanuel Contassot et al.
Swiss medical weekly, 142, w13590-w13590 (2012-06-02)
Interleukin 1, one of the first cytokines discovered in the 1980s, and a potent mediator of fever, pain and inflammation, is at present experiencing a revival in biology and medicine. Whereas the mechanism of activation and secretion of interleukin 1β