Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB5700612
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-HSPB1wytwarzane u królika
Synonim(y):
CMT2F, HEL-S-102, HMN2B, HS.76067, HSP27, HSP28, HSPB1, Hsp25, SRP27
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
22
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
2.43 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HSPB1(3315)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest indukowane przez stres środowiskowy i zmiany rozwojowe. Kodowane białko jest zaangażowane w odporność na stres i organizację aktyny oraz przemieszcza się z cytoplazmy do jądra po indukcji stresu. Defekty tego genu są przyczyną choroby Charcota-Marie-Tootha typu 2F (CMT2F) i dystalnej dziedzicznej neuropatii ruchowej (dHMN).
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 1-120 ludzkiego HSPB1 (NP_001531.1).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)