SAB5700581
Anti-Phospho-CSF1R-Y723 antibody produced in rabbit
Synonim(y):
BANDDOS, C-FMS, CD115, CSF-1R, CSF1R, CSFR, FIM2, FMS, HDLS, M-CSF-R
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
107
33
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.76mg/ml
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr723)
informacje o genach
human ... CSF1R(1436)
Opis ogólny
Immunogen
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1