Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA012750
Sigma-Aldrich
Anti-HLA-DMA antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-AL662845.5, Anti-HLA class II histocompatibility antigen, DM alpha chain precursor, Anti-MHC class II antigen DMA
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
PTPMWPDDLQNHTFLHTVYCQDGSPSVGLSEAYDEDQLFFFDFSQNTRVPRLPEFADWAQEQGDAPAILFDKEFCEWMIQQIGPKLDGKIPVSRGFPIAEV
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HLA-DMA(3108)
Opis ogólny
Antygen zgodności tkankowej HLA klasy II, łańcuch DM α (HLA-DMA) jest heterodimerycznym białkiem zakotwiczonym w błonie, które należy do rodziny białek z głównym fałdem zgodności tkankowej (MHC). Zawiera miejsce wiązania peptydu, które jest zmienione w prawie całkowicie zamkniętą strukturę przypominającą rowek.
Immunogen
HLA class II histocompatibility antigen, DM alpha chain precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-HLA-DMA antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Antygen zgodności tkankowej HLA klasy II, łańcuch DM α (HLA-DMA) jest głównie zaangażowany w prezentację antygenu komórkom T klastra różnicowania-4 (CD4). Katalizuje uwalnianie peptydów związanych z łańcuchem niezmiennym klasy II (CLIP) z nowo syntetyzowanych cząsteczek zgodności tkankowej klasy II. Ma aktywność wymiany peptydów i działa jako chaperon dla wolnych od peptydów cząsteczek głównego układu zgodności tkankowej (MHC) klasy II. HLA-DMA wiąże się z cząsteczkami klasy II, takimi jak HLA-DR do katalizy i inhibitor HLA-DO.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71880
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The structure of HLA-DM, the peptide exchange catalyst that loads antigen onto class II MHC molecules during antigen presentation.
Mosyak L, et al.
Immunity, 9(3), 377-383 (1998)
Enhanced dissociation of HLA-DR-bound peptides in the presence of HLA-DM.
Weber DA, et al.
Science, 274(5287), 618-620 (1996)
Small molecules that enhance the catalytic efficiency of HLA-DM.
Nicholson MJ, et al.
Journal of Immunology, 176(7), 4208-4220 (2006)
K R Kini et al.
Human genetics, 50(2), 145-149 (1979-01-01)
A ring chromosome 6 has been identified by GTG-banding in a male with microcephaly, growth retardation, seizures, epicanthus, hypertelorism, micrognathia, and other congenital anomalies. Cytogenetic studies indicate the instability of the ring chromosome. The most common findings in subjects with
LGR5-positive colon cancer stem cells interconvert with drug-resistant LGR5-negative cells and are capable of tumor reconstitution.
Kobayashi S. et al.
Stem Cells, 30(12), 2631-2644 (2012)