Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB5700569
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-ABL1-Y412 antibody produced in rabbit
Synonim(y):
ABL, ABL1, CHDSKM, JTK7, bcr/abl, c-ABL, c-ABL1, c-Abl, p150, v-abl
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
123
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
0.51mg/ml
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr412)
informacje o genach
human ... ABL1 (25)
Opis ogólny
This gene is a protooncogene that encodes a protein tyrosine kinase involved in a variety of cellular processes, including cell division, adhesion, differentiation, and response to stress. The activity of the protein is negatively regulated by its SH3 domain, whereby deletion of the region encoding this domain results in an oncogene. The ubiquitously expressed protein has DNA-binding activity that is regulated by CDC2-mediated phosphorylation, suggesting a cell cycle function. This gene has been found fused to a variety of translocation partner genes in various leukemias, most notably the t(9;22) translocation that results in a fusion with the 5′ end of the breakpoint cluster region gene (BCR; MIM:151410). Alternative splicing of this gene results in two transcript variants, which contain alternative first exons that are spliced to the remaining common exons.
Immunogen
A phospho synthetic peptide corresponding to residues surrounding Y412 of human ABL1.
Postać fizyczna
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Przechowywanie i stabilność
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)