Kluczowe dokumenty
SAB5700973
Sigma-Aldrich
Anty-GCLM
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
stężenie
1.25 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GCLM(2730)
Opis ogólny
Ligaza glutaminianowo-cysteinowa, znana również jako syntetaza gamma-glutamylocysteiny, jest pierwszym enzymem ograniczającym szybkość syntezy glutationu. Enzym składa się z dwóch podjednostek, ciężkiej podjednostki katalitycznej i lekkiej podjednostki regulatorowej. Niedobór syntetazy gamma glutamylocysteiny jest związany z niektórymi formami niedokrwistości hemolitycznej. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu kodującymi różne izoformy. [dostarczone przez RefSeq, kwiecień 2015].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego GCLM
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)