Merck
Wszystkie zdjęcia(9)
Kluczowe dokumenty
SAB5700050
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciwko beta-kateniniewytwarzane u królików
Synonim(y):
CTNNB, CTNNB1, MRD19, beta-katenina, pancernik
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
85
9
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
3.81 mg/ml
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CTNNB1(1499)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest częścią kompleksu białek tworzących połączenia przylegania (AJ). AJs są niezbędne do tworzenia i utrzymywania warstw komórek nabłonkowych poprzez regulację wzrostu komórek i adhezji między komórkami. Kodowane białko zakotwicza również cytoszkielet aktyny i może być odpowiedzialne za przekazywanie sygnału hamującego kontakt, który powoduje, że komórki przestają się dzielić, gdy arkusz nabłonka jest kompletny. Wreszcie, białko to wiąże się z produktem genu APC, który jest zmutowany w gruczolakowatej polipowatości jelita grubego. Mutacje w tym genie są przyczyną raka jelita grubego (CRC), pilomatrixoma (PTR), medulloblastoma (MDB) i raka jajnika. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu.
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 650-750 ludzkiej β-kateniny (NP_001895.1).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)