Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB5700017
Sigma-Aldrich
Anti-NeuN antibody produced in rabbit
Synonim(y):
FOX-3, FOX3, HRNBP3, NEUN, NeuN, RBFOX3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
33
35
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
5.55 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RBFOX3(146713)
Opis ogólny
This gene encodes a member of the RNA-binding FOX protein family which is involved in the regulation of alternative splicing of pre-mRNA. The protein has an N-terminal proline-rich region, an RNA recognition motif (RRM) domain, and a C-terminal alanine-rich region. This gene produces the neuronal nuclei (NeuN) antigen that has been widely used as a marker for post-mitotic neurons. This gene has its highest expression in the central nervous system and plays a prominent role in neural tissue development and regulation of adult brain function. Mutations in this gene have been associated with numerous neurological disorders. Alternative splicing of this gene results in multiple transcript variants encoding distinct isoforms.
Immunogen
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-220 of human NeuN (NP_001076044.1).
Postać fizyczna
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Przechowywanie i stabilność
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)