Kluczowe dokumenty
SAB5600268
Sigma-Aldrich
Anti-Terminal deoxynucleotidyl transferase (TdT) antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM379, purified immunoglobulin
Synonim(y):
DNA nucleotidylexotransferase, DNTT, Tdt
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
RM379, monoclonal
recombinant monoclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:100—1:200
western blot: 1:1000-1:2000
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DNTT(1791)
Specyficzność
This antibody reacts to human Terminal deoxynucleotidyl transferase (TdT).
Immunogen
A peptide corresponding to human Terminal deoxynucleotidyl transferase (TdT)
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 50% Glycerol/PBS with 1% BSA and 0.09% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tamara Aulia Fakhrinnisa et al.
Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP, 22(2), 457-462 (2021-03-01)
Cisplatin is potent chemotherapy for broad-spectrum malignancies treatment, but its use is limited by organ toxicity effects, including nephrotoxicity. Glutamine prevents cisplatin nephrotoxicity by inhibiting the oxidative stress in kidney cell apoptosis. This research examined the nephroprotective effects of intravenous