Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
SAB5700158
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-MonoMethyl-HistoneH3-K4 wytwarzane u królika
Synonim(y):
H3.4, H3/g, H3FT, H3t, HIST1H3A, HIST3H3, Histon H3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
15
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
0.61 mg/ml
metody
ChIP: 1:20-1:100
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
monomethylation (Lys4)
informacje o genach
human ... H3-4(8290)
Opis ogólny
Histony są podstawowymi białkami jądrowymi odpowiedzialnymi za strukturę nukleosomową włókien chromosomalnych u eukariontów. Nukleosomy składają się z około 146 bp DNA owiniętego wokół oktameru histonowego złożonego z par każdego z czterech histonów rdzeniowych (H2A, H2B, H3 i H4). Włókno chromatynowe jest dalej zagęszczane poprzez interakcję histonu łącznikowego, H1, z DNA między nukleosomami, tworząc struktury chromatynowe wyższego rzędu. Gen ten jest bezintronowy i koduje histon zależny od replikacji, który jest członkiem rodziny histonów H3. Transkrypty tego genu nie posiadają ogonów polyA; zamiast tego zawierają palindromiczny element terminujący. Gen ten jest zlokalizowany oddzielnie od innych genów H3, które znajdują się w klastrze genów histonów na chromosomie 6p22-p21.3.
Immunogen
Syntetyczny metylowany peptyd odpowiadający resztom otaczającym K4 ludzkiego histonu H3
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5700158-100UL4065265169035