Kluczowe dokumenty
SAB5600164
Sigma-Aldrich
Anti-Mouse IgG2b-Biotin antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM108, purified immunoglobulin
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
biotin conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
RM108, monoclonal
recombinant monoclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
mouse
stężenie
1 mg/mL
metody
ELISA: 0.005-0.2 μg/mL
immunofluorescence: 0.5-2 μg/mL
immunohistochemistry: 0.5-2 μg/mL
western blot: 0.1-0.5 μg/mL
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Powiązane kategorie
Specyficzność
To przeciwciało reaguje z regionem Fc mysiej IgG2b. Brak reaktywności krzyżowej z mysimi IgG1, IgG2a, IgG3, IgM, IgA, IgE, ludzkimi IgG, szczurzymi IgG lub kozimi IgG.
Immunogen
Mysz IgG2b
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami zawierającej 50% glicerolu, 1% BSA i 0,09% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5600164-50UG