Kluczowe dokumenty
SAB5500102
Sigma-Aldrich
Anti-EZH2 antibody, Rabbit monoclonal
clone SP129, recombinant, expressed in proprietary host, affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in proprietary host
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
SP129, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human (tested)
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
monkey, frog, mouse, rat
metody
flow cytometry: 1:100
immunoblotting: 1:25
immunohistochemistry: 1:100
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EZH2(2146)
Opis ogólny
KMT6/Enhancer of zeste homologue 2 (EZH2) jest metylotransferazą lizyny histonowej związaną z represją transkrypcji. Jest składnikiem kompleksów represyjnych polikombin PRC2 i PRC3. Kompleks PRC2 katalizuje trimetylację histonu H3 K27. EZH2 ulega wszechobecnej ekspresji podczas wczesnej genezy zarodka, a podczas późniejszego rozwoju ogranicza się do ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego oraz miejsc hematopoezy płodu. EZH2 ulega wysokiej ekspresji w pęcherzykowych komórkach T oraz w różnych nowotworach, takich jak chłoniak, rak piersi i prostaty.
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający C-końcowi ludzkiego białka EZH2.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
0,1 ml króliczego przeciwciała monoklonalnego oczyszczonego przez białko A/G w buforze PBS/1% BSA o pH 7,6 z dodatkiem mniej niż 0,1% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)