SAB5300144
Monoclonal Anti-APOL1 antibody produced in mouse
clone 1D4, ascites fluid
Synonim(y):
APOL,APO-L, APOL- I
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1D4, monoclonal
masa cząsteczkowa
44 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
direct ELISA: 1:10,000
western blot: 1:500-1:2,000
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... APOL1(8542)
Immunogen
Przeciwciało monoklonalne myszy podniesione przeciwko APOL1
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB5300144-100UL | 4061837598302 |