Z302856
Quickfit® round-bottom flasks
capacity 1,000 mL, joint: ST/NS 29/32
Synonim(y):
FR1L/4S
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
round bottom flask
short
single-neck
Połączenie
joint: ST/NS29/32
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Standard Taper Joint
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Quickfit FR1L/4S
dostępność
not available in USA and Canada
pojemność
1,000 mL
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z302856-1EA | 4061832829159 |