BR462026
BRAND® rubber sleeve for filter crucibles
O.D. 41 mm
Synonim(y):
Filter, Rubber sleeve
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.13
Polecane produkty
Materiały
EPDM rubber
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 462026
śr. zewn.
41 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gumowa tuleja 1191 do tygli filtracyjnych jest wykonana z wysokiej jakości gumy EPDM, zaprojektowanej w celu zapewnienia bezpiecznego i niezawodnego dopasowania do różnych tygli filtracyjnych zgodnie z kodem identyfikacyjnym. Ta wytrzymała tuleja zwiększa funkcjonalność tygli filtracyjnych, zapewniając szczelność, zapobiegając wyciekom i zanieczyszczeniom podczas procesów filtracji.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR462026-10EA | 4061831856903 |