Kluczowe dokumenty
SAB5300119
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CYP1A1 antibody produced in mouse
clone 6G5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
AHH, AHRR, CP11, CYP1, P1-450
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
ELISA (d)
IHC
WB
klon:
6G5, monoclonal
reaktywność gatunkowa:
human
citations:
1
metody:
direct ELISA: 1:10,000
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
6G5, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
58 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
direct ELISA: 1:10,000
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CYP1A1(1543)
Immunogen
Purified recombinant fragment of human CYP1A1 expressed in E.coli.
Mouse monoclonal antibody raised against CYP1A1
Postać fizyczna
Purified antibody in PBS with 0.05% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hanna Szaefer et al.
Drug and chemical toxicology, 37(4), 472-479 (2014-03-04)
Apples abundant in phenolic compounds show a variety of biological activities that may contribute to health beneficial effects against cardiovascular diseases, diabetes, obesity and cancer. We investigated the effect of cloudy apple juice (CAJ) on the hepatic and mammary gland