Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB2108545
Sigma-Aldrich
Anti-CYP1A1 (AB3)
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti- AHRR, Anti- CP11, Anti- CYP1, Anti- P1-450, Anti-AHH
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
58 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
0.5-1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
nr dostępu
NM_000499
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CYP1A1(1543)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego CYP1A1
Działania biochem./fizjol.
CYP1A1 należy do nadrodziny enzymów cytochromu P450. Białka cytochromu P450 są monooksygenazami, które katalizują wiele reakcji związanych z metabolizmem leków i syntezą cholesterolu, steroidów i innych lipidów. Białko to lokalizuje się w retikulum endoplazmatycznym, a jego ekspresja jest indukowana przez niektóre wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), z których niektóre znajdują się w dymie papierosowym. Endogenny substrat enzymu jest nieznany; jest on jednak w stanie metabolizować niektóre WWA do rakotwórczych produktów pośrednich. CYP1A1 został powiązany z ryzykiem raka płuc. Ten gen, CYP1A1, koduje członka nadrodziny enzymów cytochromu P450. Białka cytochromu P450 są monooksygenazami, które katalizują wiele reakcji związanych z metabolizmem leków i syntezą cholesterolu, steroidów i innych lipidów. Białko to lokalizuje się w retikulum endoplazmatycznym, a jego ekspresja jest indukowana przez niektóre wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), z których niektóre znajdują się w dymie papierosowym. Endogenny substrat enzymu jest nieznany; jest on jednak w stanie metabolizować niektóre WWA do rakotwórczych produktów pośrednich. Gen ten został powiązany z ryzykiem zachorowania na raka płuc. Pokrewny członek rodziny, CYP1A2, znajduje się około 25 kb od CYP1A1 na chromosomie 15. Uwaga dotycząca sekwencji: Transkrypt RefSeq i białko zostały wyprowadzone z sekwencji genomowej, aby sekwencja była zgodna z referencyjnym złożeniem genomu. Współrzędne genomowe użyte do zapisu transkryptu zostały oparte na wyrównaniach. Uwaga dotycząca publikacji: Ten rekord RefSeq zawiera podzbiór publikacji dostępnych dla tego genu. Aby uzyskać dostęp do dodatkowych publikacji, zobacz rekord Entrez Gene.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: QLSDEKIINIVLDLFGAGFDTVTTAISWSLMYLVMNPRVQRKIQEELDTV
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)