Merck
Wszystkie zdjęcia(9)
Kluczowe dokumenty
HPA006371
Sigma-Aldrich
Anti-ADNP antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Activity-dependent neuroprotective protein antibody produced in rabbit, Anti-Activity-dependent neuroprotector antibody produced in rabbit
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
SGSPFDPVFEVEPKISNDNPEEHVLKVIPEDASESEEKLDQKEDGSKYETIHLTEEPTKLMHNASDSEVDQDDVVEWKDGASPSESGPGSQQVSDFEDNTCEMKPGTWSDESSQSEDARSSKPAAKKKATMQGDREQLKWKNSSYGKVEG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ADNP(23394)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
ADNP (activity-dependent neuroprotector homeobox) został początkowo zidentyfikowany jako gen reagujący na wazoaktywny peptyd jelitowy (VIP) w mysich komórkach raka P19. Gen ten jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 20q13.13 i składa się z pięciu eksonów i czterech intronów, a jego długość wynosi 40 kb. Ma silną homologię do genu hox i zawiera domenę homeobox oraz pięć domen palca cynkowego.
Immunogen
Activity-dependent neuroprotector recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Mutacje ADNP (activity-dependent neuroprotector homeobox) są powiązane z autyzmem syndromicznym, który skutkuje utrudnioną interakcją społeczną i komunikacją, a wzorce zachowań są powtarzalne i ograniczone. Ponieważ białko to jest wysoce homologiczne do białka hox, może odgrywać rolę w rozwoju embrionalnym. Działa jako negatywny regulator p53, a zatem pełni rolę neuroprotekcyjną. Bierze udział w różnicowaniu i dojrzewaniu neuronów. Oddziałuje z kompleksem BAF (czynniki związane z BRG1), który jest zależnym od ATP kompleksem remodelującym chromatynę. Jednak zmutowany ADNP jest niezdolny do rekrutacji i zakotwiczenia kompleksu BAF do DNA, utrudniając w ten sposób kilka procesów komórkowych. Powoduje to zespół ASD (zaburzenia ze spektrum autyzmu) związany z SWI/SNF (SWItch/Sucrose Non-Fermentable), ponieważ BAF jest homologiczny do białka SWI/SNF.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86917
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Geert Vandeweyer et al.
American journal of medical genetics. Part C, Seminars in medical genetics, 166C(3), 315-326 (2014-08-30)
Mutations in ADNP were recently identified as a frequent cause of syndromic autism, characterized by deficits in social communication and interaction and restricted, repetitive behavioral patterns. Based on its functional domains, ADNP is a presumed transcription factor. The gene interacts
Gopeshwar Narayan et al.
Future oncology (London, England), 6(10), 1643-1652 (2010-11-11)
Cervical cancer (CC) as a single diagnostic entity exhibits differences in clinical behavior and poor outcomes in response to therapy in advanced tumors. Although infection of high-risk human papillomavirus is recognized as an important initiating event in cervical tumorigenesis, stratification
Céline Helsmoortel et al.
Nature genetics, 46(4), 380-384 (2014-02-18)
Despite the high heritability of autism spectrum disorders (ASD), characterized by persistent deficits in social communication and interaction and restricted, repetitive patterns of behavior, interests or activities, a genetic diagnosis can be established in only a minority of patients. Known
Ming-Hui Yang et al.
Journal of proteomics, 75(12), 3617-3629 (2012-05-05)
Alzheimer's disease (AD) is the most common cause of dementia of late life. To enhance our understanding of AD proteome, the serum proteins were analyzed using two-dimensional gel electrophoresis (2DE) combined with nano-high performance liquid chromatography electrospray ionization tandem mass
Efrat Dresner et al.
European neuropsychopharmacology : the journal of the European College of Neuropsychopharmacology, 21(5), 355-361 (2010-07-06)
Activity-dependent neuroprotective protein (ADNP) and the homologous protein ADNP2 provide cell protection. ADNP is essential for brain formation, proper brain development and neuronal plasticity, all reported to be impaired in the schizophrenia patient brains. Furthermore, reduction in ADNP expression affects