SAB2702202
Monoclonal Anti-RFP antibody produced in mouse
clone GT1610, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Mouse Anti-Red Fluorescent Protein
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
GT1610, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
stężenie
1mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 500-3000
izotyp
IgG2a
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Immunogen
Zastosowanie