SAB4701072
Przeciwciało monoklonalne anty-CD45-APCwytwarzane u myszy
clone 2D1
Synonim(y):
Fosfataza tyrozynowo-białkowa typu receptorowego C, L-CA, LCA, T200, Wspólny antygen leukocytów
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
Allophycocyanin conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2D1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
metody
flow cytometry: 10 μL
nr dostępu
NP_002829.2
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PTPRC(5788)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Poprzednio przypisany identyfikator białka X6R433 został połączony z P08575. Pełne informacje można znaleźć w bazie danych UniProt.
Immunogen
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4701072-100TST |