Kluczowe dokumenty
SAB4701013
Sigma-Aldrich
Monoklonalneprzeciwciało przeciw tyreoglobuliniewytwarzane u myszy
clone 2H11
Synonim(y):
AITD3, TG, TGN
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2H11, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 10 μg/mL
nr dostępu
P01266
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TG(7038)
Opis ogólny
Przeciwciało 2H11 rozpoznaje antygen tyreoglobuliny (TG), zewnątrzkomórkową wydzielaną glikoproteinę o masie 610 kDa specyficzną dla tarczycy. TG ulega ekspresji głównie na komórkach pęcherzykowych tarczycy (99,1%).
Immunogen
komórki pęcherzykowe tarczycy
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami z 15 mM azydkiem sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S Karakose et al.
Acta endocrinologica (Bucharest, Romania : 2005), 16(3), 324-328 (2020-12-29)
As the life expectancy prolongs, malignancy has become an important issue in renal transplant recipients (RTRs). Thyroid cancer is the most common endocrine malignancy with ongoing increase in incidence all over the world. This is a cross-sectional study that investigates
S Rasoul Zakavi et al.
The quarterly journal of nuclear medicine and molecular imaging : official publication of the Italian Association of Nuclear Medicine (AIMN) [and] the International Association of Radiopharmacology (IAR), [and] Section of the Society of..., 65(1), 64-71 (2019-03-28)
The aim of this study was to define prognostic value and optimal threshold of first thyroglobulin (fTg) measured after thyroidectomy and just before radio-iodine therapy (RIT), in low/intermediate risk patients with differentiated thyroid cancer (DTC). This is a retrospective study