Kluczowe dokumenty
HPA002740
Sigma-Aldrich
Anti-TG antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Thyroglobulin precursor antibody produced in rabbit
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
sekwencja immunogenna
KMCSADYADLLQTFQVFILDELTARGFCQIQVKTFGTLVSIPVCNNSSVQVGCLTRERLGVNVTWKSRLEDIPVASLPDLHDIERALVGKDLLGRFTDLIQSGSFQLHLDSKTFPAETIRFLQGDHFGTSPRTWFGCSEGFYQVLTSEASQDGLGCVKCPEGS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TG(7038)
Immunogen
Thyroglobulin precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Tyroglobulina (TG) jest monomeryczną glikoproteiną wytwarzaną w tarczycy o masie cząsteczkowej 660 000. Jest ona wydzielana z retikulum endoplazmatycznego. Odgrywa główną rolę w syntezie hormonów tarczycy (T4, T3) i jodotyroniny. Stwierdzono, że struktura monomeryczna zawiera strefę syntezy hormonów tarczycy na obu końcach, a miejsca glikozylacji są rozproszone wzdłuż łańcucha polipeptydowego białka. Mutacje w genie TG prowadzą do wrodzonej niedoczynności tarczycy (CH).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST84470
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hakan Cangul et al.
Endocrine, 45(2), 206-212 (2013-08-21)
Mutations in the thyroglobulin (TG) gene have been reported to cause congenital hypothyroidism (CH) and we have been investigating the genetic architecture of CH in a large cohort of consanguineous/multi-case families. Our aim in this study was to determine the
T Ieiri
Nihon rinsho. Japanese journal of clinical medicine, 52(4), 869-874 (1994-04-01)
The thyroglobulin (Tg) gene is a 300-kilobase (kb) single copy gene, containing at least 42 exons, mapped in man to chromosome 8 (8q24) and codes for a glycoprotein with a molecular weight 660,000, which functions as a matrix for the
Y Malthiéry et al.
European journal of biochemistry, 165(3), 491-498 (1987-06-15)
The mRNA encoding human thyroglobulin has been cloned and sequenced. It is made up of a 8301-nucleotide segment encoding a preprotein monomer of 2767 amino acids, flanked by non-coding 5' and 3' regions of 41 and 106 nucleotides, respectively. This
S A van de Graaf et al.
European journal of endocrinology, 136(5), 508-515 (1997-05-01)
We developed a transient transfection system for human thyroglobulin (TG) cDNA in both human thyroid cells and in COS-1 cells. Four overlapping TG cDNA fragments were amplified by reverse transcription-PCR from RNA of normal thyroid tissue. The most 5' fragment
Stephanie Smooke-Praw et al.
Clinical endocrinology, 81(2), 271-275 (2014-02-06)
Thyroglobulin antibodies (TgAb) are present in approximately 20% of patients with papillary thyroid cancer (PTC) and invalidate the serum thyroglobulin (Tg) level as a tumour marker. We examined whether trends in the TgAb level could serve as a surrogate marker