Kluczowe dokumenty
SAB5300118
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CYP3A4 antibody produced in mouse
clone 3H8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CP33, CP34, CYP3A, HLP, NF-25
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3H8, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
57.3 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
direct ELISA: 1:10,000
flow cytometry: 1:200-1:400
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
indirect immunofluorescence: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CYP3A4(1576)
Immunogen
Oczyszczony rekombinowany fragment ludzkiego CYP3A4 wyrażony w E.coli.
Mysie przeciwciało monoklonalne podniesione przeciwko CYP3A4
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało w PBS z 0,05% azydkiem sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Menglu Li et al.
Communications biology, 5(1), 778-778 (2022-08-23)
Although investigating drug modulation of cytochrome P450 (CYP) activity under physiological conditions is crucial in drug development to avoid severe adverse drug reactions, the current evaluation approaches that rely on the destructive and end-point analysis can be misleading due to
Tetsuya Mitsui et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 42(9), 1540-1547 (2014-07-10)
The accurate prediction for the body clearance of a novel drug candidate by humans during the preclinical stage contributes to its successful development. To improve the predictability of human hepatic clearance, we focused on CYP3A4, which is involved in the
Yi-Wen Zhang et al.
Die Pharmazie, 69(7), 532-536 (2014-07-31)
The pregnane X receptor (PXR) is a key regulator of CYP3A4, which is involved in catalyzing the metabolic conversion of a number of endogenous substrates. In this study, we screened 22 compounds isolated from traditional Chinese herbal medicines using luciferase
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5300118-100UG4061837598043