Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB4701012
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-gammaTubulin antibody produced in mouse
clone TU-30
Synonim(y):
TUBG, Tubulin gamma
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
TU-30, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
pig, human, plant, rat, mouse
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: 1 μg/mL
nr dostępu
P23258
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TUBG1(7283)
Opis ogólny
The antibody TU-30 recognizes C-terminus (amino acids 434-449 in human) of gamma-tubulin, a 48 kDa structural constituent of cytoskeleton and microtubule organizing center (MTOC). The epitope was located in the amino acid sequence TRPDYI (aa439-444 in human), which is present on human gamma-tubulin 1 but not on human gamma-tubulin 2.
Immunogen
C-terminal peptide of gamma-tubulin counjugated to KLH.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)