Kluczowe dokumenty
NA26
Sigma-Aldrich
Anty-MSH2 (Ab-1) mysie mAb (GB12)
liquid, clone GB12, Calbiochem®
Synonim(y):
Białko naprawy przeciw niedopasowaniu 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
GB12, monoclonal
Formularz
liquid
zawiera
≤0.1% sodium azide as preservative
reaktywność gatunkowa
human
spodziewany brak reakcji z
mouse
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
do not freeze
izotyp
IgG1
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MSH2(4436)
Opis ogólny
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne wytwarzane przez immunizację myszy BALB/c określonym immunogenem i fuzję splenocytów z mysimi komórkami szpiczaka SP20. Rozpoznaje białko MSH2 o masie ~100 kDa.
Rozpoznaje białko MSH2 o masie ~100 kDa w komórkach HCT116 i SW480 oraz tkance okrężnicy.
To mysie mAb anty-MSH2 (Ab-1) (GB12) zostało zatwierdzone do stosowania w mrożonych skrawkach, immunoblottingu, immunoprecypitacji, skrawkach parafinowych do wykrywania MSH2 (Ab-1).
Immunogen
Człowiek
N-końcowy fragment ludzkiego MSH2
Zastosowanie
Zamrożone skrawki (5 µg/ml)
Immunoblotting (1 µg/ml)
Immunoprecypitacja (1 µg/reakcja)
Skrawki parafinowe (3 µg/ml, wymagana wstępna obróbka cieplna)
Opakowanie
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Postać fizyczna
W 50 mM buforze fosforanu sodu, 0,2% żelatyny, pH 7,5.
Komentarz do analizy
Kontrola negatywna
Komórki LoVo
Kontrola pozytywna
Komórki HCT116 lub SW480 lub tkanka okrężnicy
Inne uwagi
Bronner, C. E., et al. 1994. Nature368, 258.
Papadopoulos, N., et al. 1994. Science263, 1625.
Peltomäki, P. T. 1994. Annals of Medicine26, 215.
Fishel, R., et al. 1993. Cell75, 1027-1038, 1993.
Leach, F. S., et al. 1993. Cell75, 1215.
Lindbolm, A., et al. 1993. Nature Genetics5, 279.
W przypadku skrawków parafinowych poddać wstępnej obróbce cieplnej przez 20 min. Przeciwciało należy miareczkować w celu uzyskania optymalnych wyników w poszczególnych systemach.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Leah C Young et al.
The American journal of pathology, 179(1), 411-421 (2011-06-28)
The fusion tyrosine kinase NPM-ALK is central to the pathogenesis of ALK-positive anaplastic large cell lymphoma (ALK(+)ALCL). We recently identified that MSH2, a key DNA mismatch repair (MMR) protein integral to the suppression of tumorigenesis, is an NPM-ALK-interacting protein. In
Laure Droy-Dupré et al.
United European gastroenterology journal, 2(4), 307-314 (2014-08-02)
Villous tumours of the rectosigmoid are historically defined as broad-based lesions associated with secretory diarrhoea. This study aimed to perform a reappraisal of these tumours, on the basis of newly introduced histological, immunohistochemical and molecular parameters. For this study, 22
Myrella Vlenterie et al.
Oncotarget, 6(33), 34680-34690 (2015-09-29)
Over 95% of all synovial sarcomas (SS) share a unique translocation, t(X;18), however, they show heterogeneous clinical behavior. We analyzed multiple SS to reveal additional genetic alterations besides the translocation. Twenty-six SS from 22 patients were sequenced for 409 cancer-related
Yasmijn J van Herwaarden et al.
Histopathology, 78(5), 749-758 (2020-10-25)
RNF43 is suggested to be involved in the serrated pathway towards colorectal cancer and encodes a transmembrane Ring-type E3 ubiquitin ligase that negatively regulates the Wnt pathway. This study aimed to elucidate the role of RNF43 gene variants in serrated
Gregory M Williams et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 117(38), 23597-23605 (2020-09-10)
Trinucleotide repeat (TNR) expansions cause nearly 20 severe human neurological diseases which are currently untreatable. For some of these diseases, ongoing somatic expansions accelerate disease progression and may influence age of onset. This new knowledge emphasizes the importance of understanding