Key Documents
SAB4700844
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-EGFR (PhosphoTyr992) antibody produced in mouse
clone EM-12
Synonim(y):
EGF R, EGFR EGF-R, ERBB1, Her1, PIG61
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
EM-12, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: 1 μg/mL
nr dostępu
NP_005219.2
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr992)
informacje o genach
human ... EGFR(1956)
Opis ogólny
The antibody EM-12 reacts with human EGFR (ErbB1 / HER1) phosphorylated on tyrosine 992.
Immunogen
Synthetic phospho-peptide covering sequence around tyrosine 992 of human EGFR.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.