Key Documents
SAB4700827
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-LYN antibody produced in mouse
clone LYN-01
Synonim(y):
JTK8, p53Lyn, p56Lyn
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
LYN-01, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: 1 μg/mL
nr dostępu
NM_002350.1
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LYN(4067)
Opis ogólny
The antibody LYN-01 reacts with Lyn (p56/p53), a non-receptor Src-family tyrosine kinase expressed in hematopoietic tissues.
Immunogen
Bacterially expressed recombinant fragment of human Lyn (aa 8 - 238).
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.