Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB4700825
Sigma-Aldrich
Monoklonalneprzeciwciało anty-FYNprodukowane u myszy
clone FYN-01
Synonim(y):
SLK, SYN, p59-Fyn, p59Fyn
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
FYN-01, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: 1 μg/mL
nr dostępu
NM_001122892.1
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Fyn(14360)
Opis ogólny
Przeciwciało FYN-01 reaguje z Fyn, niereceptorową białkową kinazą tyrozynową z rodziny Src o masie 59 kDa.
Immunogen
Bakteryjnie wyrażony rekombinowany fragment ludzkiego Fyn (aa 7-176).
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami z 15 mM azydkiem sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)