Key Documents
SAB4700779
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Cytokeratin 10 antibody produced in mouse
clone VIK-10
Synonim(y):
BCIE, BIE, EHK, K10, KPP
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
VIK-10, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: 1 μg/mL
nr dostępu
NP_000412
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KRT10(3858)
Opis ogólny
The antibody VIK-10 reacts with Cytokeratin 10 (56.5 kDa). Cytokeratins are a member of intermediate filaments subfamily represented in epithelial tissues.
Immunogen
Cytoskeleton preparation extracted from human epidermis by detergent/high salt extraction.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.