Key Documents
SAB4700540
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD262-PE antibody produced in mouse
clone DR5-01-1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-TNFRSF10B, Anti-TRAIL-R2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
phycoerythrin (R-PE) conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
DR5-01-1, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.1 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
The antibody DR5-01-1 recognizes an extracellular domain of TRAIL-R2 (DR5). TRAIL-R2 is one of two TNF superfamily member intracellular death domain containing receptors for TRAIL (APO2L).
Immunogen
Recombinant fusion protein of human IgG heavy chain and extracellular domain of DR5
Zastosowanie
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis. Suggested working dilution is 5 μg/mL of sample. Indicated dilution is recommended starting point for use of this product. Working concentrations should be determined by the investigator.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 15 mM sodium azide and 0.2% high-grade protease free BSA as a stabilizing agent.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2