SAB4700317
Monoclonal Anti-HLA-G-PE antibody produced in mouse
clone MEM-G/9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
phycoerythrin (R-PE) conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MEM-G/9, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.1 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HLA-G(3135)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Przeciwciało MEM-G/9 reaguje z natywną formą ludzkiego HLA-G1 na powierzchni komórek, jak również z rozpuszczalną izoformą HLA-G5 w postaci związanej z beta2-mikroglobuliną. HLA-G należy do cząsteczek MHC klasy I (MHC klasy Ib; nieklasyczne) i ulega ekspresji na powierzchni komórek trofoblastu. Przeciwciało MEM-G/9 jest standardowym odczynnikiem dokładnie zwalidowanym podczas 3rd International Conference on HLA-G (Paryż, 2003).
Immunogen
Rekombinowany ludzki HLA-G refoldowany z beta2-mikroglobuliną i peptydem
Zastosowanie
Odczynnik jest przeznaczony do analizy metodą cytometrii przepływowej komórek wykazujących ekspresję cząsteczki HLA-G na powierzchni komórki w rozcieńczeniu 1:100. Wskazane rozcieńczenie jest zalecanym punktem wyjściowym do użycia tego produktu. Stężenia robocze powinny zostać określone przez badacza.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 15 mM sodium azide and 0.2% high-grade protease free BSA as a stabilizing agent.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Ana S López et al.
Molecular immunology, 43(14), 2151-2160 (2006-02-24)
Dendritic cells (DC) are strong inducers of immunity but they can also be tolerogenic. During monocyte differentiation to DC the immunosuppressive indoleamine-2,3-dioxygenase (IDO) is induced. IDO degrades Trp to kynurenine, which is further metabolized to 3-hydroxyanthranilic acid. DC can also
Cecilie Brekke Rygh et al.
PloS one, 9(9), e108414-e108414 (2014-10-01)
There are currently no established radiological parameters that predict response to immunotherapy. We hypothesised that multiparametric, longitudinal magnetic resonance imaging (MRI) of physiological parameters and pharmacokinetic models might detect early biological responses to immunotherapy for glioblastoma targeting NG2/CSPG4 with mAb9.2.27