SAB4700161
Monoclonal Anti-CD34-APC antibody produced in mouse
clone 4H11[APG], purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Mucosialin
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
Allophycocyanin conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4H11[APG], monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD34(947)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Przeciwciało 4H11[APG] reaguje z epitopem klasy III na CD34 (mukozialina), monomeryczną transmembranową fosfoglikoproteiną o masie 110-115 kDa ulegającą ekspresji na komórkach progenitorowych układu krwiotwórczego i na najbardziej pluripotencjalnych komórkach macierzystych; jest ona stopniowo tracona na komórkach progenitorowych. Przeciwciało 4H11[APG] całkowicie blokuje wiązanie przeciwciała klasy II QBEnd10 oraz przeciwciał klasy III BIRMA K3 i 8G12 na linii komórkowej KG1a.
Immunogen
Stała ludzka linia komórkowa pochodząca z leukocytów obwodowych pacjenta cierpiącego na przewlekłą białaczkę szpikową.
Zastosowanie
Odczynnik jest przeznaczony do analizy komórek krwi ludzkiej metodą cytometrii przepływowej przy użyciu 10 μL odczynnika / 100 μL krwi pełnej lub 1e6 komórek w zawiesinie. Zawartość fiolki (1 ml) wystarcza na 100 testów.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 15 mM sodium azide and 0.2% high-grade protease free BSA as a stabilizing agent.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
K Elknerová et al.
Neoplasma, 54(4), 311-320 (2007-09-08)
Growth-inhibitory and proapoptotic effects of the monoclonal antibody to CD34 molecule, clone 4H11, were tested in CD34+ leukemic cell lines (MOLM-9, JURL-MK1, HEL) and CD34- cell lines (PS-1, ML-2 and CTV-1). We have found that the monoclonal antibody to CD34