Kluczowe dokumenty
SAB4700164
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD34-PE antibody produced in mouse
clone 4H11[APG], purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Mucosialin
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.44
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
phycoerythrin (R-PE) conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4H11[APG], monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD34(947)
Opis ogólny
Przeciwciało 4H11[APG] reaguje z epitopem klasy III na CD34 (mukozialina), monomeryczną transmembranową fosfoglikoproteiną o masie 110-115 kDa ulegającą ekspresji na komórkach progenitorowych układu krwiotwórczego i na najbardziej pluripotencjalnych komórkach macierzystych; jest ona stopniowo tracona na komórkach progenitorowych. Przeciwciało 4H11[APG] całkowicie blokuje wiązanie przeciwciała klasy II QBEnd10 oraz przeciwciał klasy III BIRMA K3 i 8G12 na linii komórkowej KG1a.
Immunogen
Stała ludzka linia komórkowa pochodząca z leukocytów obwodowych pacjenta cierpiącego na przewlekłą białaczkę szpikową.
Zastosowanie
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis of human blood cells using 20 μL reagent / 100 μL of whole blood or 1e6 cells in a suspension. The content of a vial (2 mL) is sufficient for 100 tests.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 15 mM sodium azide and 0.2% high-grade protease free BSA as a stabilizing agent.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Melanie Werner-Klein et al.
PloS one, 9(5), e97860-e97860 (2014-05-17)
Tumor xenografts in immunodeficient mice, while routinely used in cancer research, preclude studying interactions of immune and cancer cells or, if humanized by allogeneic immune cells, are of limited use for tumor-immunological questions. Here, we explore a novel way to
K Elknerová et al.
Neoplasma, 54(4), 311-320 (2007-09-08)
Growth-inhibitory and proapoptotic effects of the monoclonal antibody to CD34 molecule, clone 4H11, were tested in CD34+ leukemic cell lines (MOLM-9, JURL-MK1, HEL) and CD34- cell lines (PS-1, ML-2 and CTV-1). We have found that the monoclonal antibody to CD34
Libing Wang et al.
Annals of hematology, 93(10), 1685-1694 (2014-05-23)
Acute myeloid leukemia (AML) is generally regarded as a disorder of stem cells, known as leukemic initiating cells (LICs), which initiate the disease and contribute to relapses. Although the phenotype of these cells remains unclear in most patients, they are
Mirelle J A J Huijskens et al.
Journal of leukocyte biology, 96(6), 1165-1175 (2014-08-27)
The efficacy of donor HSCT is partly reduced as a result of slow post-transplantation immune recovery. In particular, T cell regeneration is generally delayed, resulting in high infection-related mortality in the first years post-transplantation. Adoptive transfer of in vitro-generated human
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB4700164-100TST4061838165374