Kluczowe dokumenty
SAB4700682
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD34-PE antibody produced in mouse
clone 581, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Mucosialin
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.44
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
phycoerythrin (R-PE) conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
581, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, nonhuman primates
metody
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD34(947)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Mysie przeciwciało monoklonalne 581 reaguje z CD34 (mukozialiną), monomeryczną transmembranową fosfoglikoproteiną o masie 110-115 kDa ulegającą ekspresji na hematopoetycznych komórkach progenitorowych i na najbardziej pluripotencjalnych komórkach macierzystych; stopniowo zanika na komórkach progenitorowych. Przeciwciało rozpoznaje epitop CD34 klasy III odporny na neuraminidazę, chymopapainę i glikoproteazę.
HLDA V.; WS Code MA27.
Immunogen
Ludzka mukosialina
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 15 mM sodium azide and 0.2% high-grade protease free BSA as a stabilizing agent.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Melanie Werner-Klein et al.
PloS one, 9(5), e97860-e97860 (2014-05-17)
Tumor xenografts in immunodeficient mice, while routinely used in cancer research, preclude studying interactions of immune and cancer cells or, if humanized by allogeneic immune cells, are of limited use for tumor-immunological questions. Here, we explore a novel way to
Libing Wang et al.
Annals of hematology, 93(10), 1685-1694 (2014-05-23)
Acute myeloid leukemia (AML) is generally regarded as a disorder of stem cells, known as leukemic initiating cells (LICs), which initiate the disease and contribute to relapses. Although the phenotype of these cells remains unclear in most patients, they are
Mirelle J A J Huijskens et al.
Journal of leukocyte biology, 96(6), 1165-1175 (2014-08-27)
The efficacy of donor HSCT is partly reduced as a result of slow post-transplantation immune recovery. In particular, T cell regeneration is generally delayed, resulting in high infection-related mortality in the first years post-transplantation. Adoptive transfer of in vitro-generated human
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB4700682-100TST4061832716381