Kluczowe dokumenty
SAB4700159
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD34-PE antibody produced in mouse
clone QBEnd-10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Mucosialin
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.44
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
phycoerythrin (R-PE) conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
QBEnd-10, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
nonhuman primates, human
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD34(947)
Opis ogólny
CD34 może służyć jako biomarker agresywnego raka płaskonabłonkowego szyjki macicy.
Immunogen
Ludzkie pęcherzyki śródbłonka
Zastosowanie
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis of human blood cells using 20 μL reagent / 100 μL of whole blood or 1e6 cells in a suspension. The content of a vial (2 mL) is sufficient for 100 tests.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 15 mM sodium azide and 0.2% high-grade protease free BSA as a stabilizing agent.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
EZH2, Endothelin-1, and CD34 as Biomarkers of Aggressive Cervical Squamous Cell Carcinoma: An Immunohistochemical Study
Fathy A and Abdelrahman AE
Turkish Journal of Pathology, 34(2), 150-057 (2018)
Melanie Werner-Klein et al.
PloS one, 9(5), e97860-e97860 (2014-05-17)
Tumor xenografts in immunodeficient mice, while routinely used in cancer research, preclude studying interactions of immune and cancer cells or, if humanized by allogeneic immune cells, are of limited use for tumor-immunological questions. Here, we explore a novel way to
Libing Wang et al.
Annals of hematology, 93(10), 1685-1694 (2014-05-23)
Acute myeloid leukemia (AML) is generally regarded as a disorder of stem cells, known as leukemic initiating cells (LICs), which initiate the disease and contribute to relapses. Although the phenotype of these cells remains unclear in most patients, they are
Mirelle J A J Huijskens et al.
Journal of leukocyte biology, 96(6), 1165-1175 (2014-08-27)
The efficacy of donor HSCT is partly reduced as a result of slow post-transplantation immune recovery. In particular, T cell regeneration is generally delayed, resulting in high infection-related mortality in the first years post-transplantation. Adoptive transfer of in vitro-generated human