Kluczowe dokumenty
SAB4700084
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD8 antibody produced in mouse
clone MEM-31, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MEM-31, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG2a
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD8(925)
Opis ogólny
Przeciwciało MEM-31 rozpoznaje zależny od konformacji epitop CD8, glikoproteiny powierzchniowej komórki występującej na większości cytotoksycznych limfocytów T, która pośredniczy w skutecznych interakcjach komórka-komórka w układzie odpornościowym. CD8 jest dimerem połączonym disiarczkiem i występuje jako homodimer CD8 alfa/alfa lub heterodimer CD8 alfa/beta (każdy monomer ok. 32-34 kDa).
Immunogen
Surowa frakcja błonowa grasicy
Zastosowanie
Odczynnik jest przeznaczony do analizy metodą cytometrii przepływowej. Sugerowane rozcieńczenie robocze dla cytometrii przepływowej wynosi 1 μg/ml próbki. Wskazane rozcieńczenie jest zalecanym punktem wyjściowym do użycia tego produktu. Stężenia robocze powinny być określane przez badacza.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4, with 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tetsuhiro Kanazawa et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 20(19), 5075-5084 (2014-08-15)
Epstein-Barr virus (EBV) infects not only B cells but also T cells and natural killer (NK) cells, and T- and NK-cell lymphoproliferative diseases (T/NK-LPD) that are refractory to conventional chemotherapies may develop. To identify a molecular-targeted therapy for EBV-associated T/NK-LPDs
Netanya G Sandler et al.
The Journal of infectious diseases, 210(10), 1549-1554 (2014-05-28)
Abnormal levels of inflammation are associated with cardiovascular disease and mortality in human immunodeficiency virus (HIV)-infected patients. Microbial translocation, which may cause inflammation, is decreased by sevelamer in patients undergoing hemodialysis. In this single-arm study, we evaluated the effects of
Sae-Kyung Lee et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 20(13), 3485-3495 (2014-05-07)
The low immunogenicity of many cancer cells and the immunosuppression by various cancers and anticancer therapies have been an obstacle in the development of efficacious immunotherapies. Our goal was to test whether Toll-like receptor (TLR) agonists and anticancer chemotherapeutic agents
Yongjun Sui et al.
The Journal of clinical investigation, 124(6), 2538-2549 (2014-05-20)
Vaccines are largely evaluated for their ability to promote adaptive immunity, with little focus on the induction of negative immune regulators. Adjuvants facilitate and enhance vaccine-induced immune responses and have been explored for mediating protection against HIV. Using a regimen
Helena Janols et al.
Journal of leukocyte biology, 96(5), 685-693 (2014-06-15)
The causative microorganisms dictate the type of MDSC generated in sepsis patients, and a large proportion of PMN-MDSCs in gram-positive sepsis includes immunosuppressive myeloid blasts. MDSCs constitute a heterogeneous population of immature myeloid cells that potently suppress immune responses. They