Kluczowe dokumenty
SAB4700052
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD247 azide free antibody produced in hamster
clone H146-968, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CD247, Anti-CD3-Ζ
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
hamster
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
H146-968, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD247(919)
Opis ogólny
The hamster antibody H146-968 reacts with CD3 zeta chain (CD247), which is a component of TCR/CD3 complex expressed on T cells.
Immunogen
Synthetic peptide corresponding to amino acids 151-164 of mouse CD3 zeta
Zastosowanie
Suggested working dilution for immunoblotting is 1 μg/mL of sample. Indicated dilution is recommended starting point for use of this product. Working concentrations should be determined by the investigator.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Solution in azide free phosphate buffered saline, pH 7.4; 0.2 um filter sterilized.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Philip O Scumpia et al.
Blood, 110(10), 3673-3681 (2007-08-11)
Apoptosis of CD4(+) T cells and T(H)2 polarization are hallmarks of sepsis-induced immunoparalysis. In this study, we characterized sepsis-induced adaptive immune dysfunction and examined whether improving T-cell effector function can improve outcome to sepsis. We found that septic mice produced