Kluczowe dokumenty
SAB4600031
Anti-Chicken IgY (H+L), highly cross-adsorbed, CF™ 488A antibody produced in donkey
~2 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Przeciwciało IgY kurczaka
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
donkey
Poziom jakości
białko sprzężone
CF™ 488A conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
chicken
stężenie
~2 mg/mL
metody
flow cytometry: 1-10 μg/mL
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
fluorescencja
λex 490 nm; λem 515 nm
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Powiązane kategorie
Opis ogólny
CF™ 488A is a green fluorescent dye with excitation argon laser line at 488nm. CF™ 488A is minimally charged, thus, it reduces non-specific binding of antibody conjugates. CF™ 488A is a highly water-soluble and pH-insensitive dye with molecular weight of ~710. This dye has absorption/emission maxima at 490/515nm and it is highly photostable.
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4600031-250UL | 4061837589829 |
SAB4600031-50UL | 4061837589836 |