Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
SAB4504546
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-STAT6 (pTyr641) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 94 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:10000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr641)
informacje o genach
human ... STAT6(6778)
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego STAT6 wokół miejsca fosforylacji Tyr641.
Zakres immunogenu: 608-657
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Santosh K Mishra et al.
Cell reports, 31(1), 107472-107472 (2020-04-09)
Chronic allergic itch is a common symptom affecting millions of people and animals, but its pathogenesis is not fully explained. Herein, we show that periostin, abundantly expressed in the skin of patients with atopic dermatitis (AD), induces itch in mice
E Yaneth Osorio et al.
PLoS pathogens, 10(6), e1004165-e1004165 (2014-06-27)
Host arginase 1 (arg1) expression is a significant contributor to the pathogenesis of progressive visceral leishmaniasis (VL), a neglected tropical disease caused by the intracellular protozoan Leishmania donovani. Previously we found that parasite-induced arg1 expression in macrophages was dependent on
Sun Hee Jin et al.
Toxicology and applied pharmacology, 280(2), 199-206 (2014-08-30)
Keratinocytes are the major cellular components of human epidermis and play a key role in the modulating cutaneous inflammation and toxic responses. In human chronic skin diseases, the common skin inflammatory phenotypes like skin barrier disruption and epidermal hyperplasia are