Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
SAB4504382
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-EGFR (pSer1070) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 134 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer1070)
informacje o genach
human ... EGFR(1956)
Powiązane kategorie
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego EGFR wokół miejsca fosforylacji Ser1070.
Zakres immunogenu: 1041-1090
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Javier Palazuelos et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 34(36), 11884-11896 (2014-09-05)
Several studies have elucidated the significance of a disintegrin and metalloproteinase proteins (ADAMs) in PNS myelination, but there is no evidence if they also play a role in oligodendrogenesis and CNS myelination. Our study identifies ADAM17, also called tumor necrosis
Lakshmi Reddy Bollu et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 13(15), 2415-2430 (2014-12-09)
Increased expressions of fatty acid synthase (FASN) and epidermal growth factor receptor (EGFR) are common in cancer cells. De novo synthesis of palmitate by FASN is critical for the survival of cancer cells via mechanisms independent of its role as
Yong Sang Hong et al.
PloS one, 9(10), e109440-e109440 (2014-10-29)
ERBB2-directed therapy is now a routine component of therapy for ERBB2-amplified metastatic gastroesophageal adenocarcinomas. However, there is little knowledge of the mechanisms by which these tumors develop acquired resistance to ERBB2 inhibition. To investigate this question we sought to characterize
X Chen et al.
Neoplasma, 61(5), 514-522 (2014-07-18)
Colorectal cancer (CRC) is the third common cancer and most of the chemotherapies of CRC currently used often suffer limited efficacy and large side effects. Targeted small-molecule by anti-tumor drugs are thought a promising strategy for improving the efficacy and reducing