MABF119
Przeciwciało anty-EGFR, klon 528 (bez azydku)
clone 528, from mouse
Synonim(y):
Epidermal growth factor receptor, Proto-oncogene c-ErbB-1, Receptor tyrosine-protein kinase erbB-1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
528, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
neutralization: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EGFR(1956)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Jakość
Immunoprecipitation Analysis: 10 µg of this antibody immunoprecipitated EGFR from A431 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Powiązanie
Postać fizyczna
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2