Kluczowe dokumenty
SAB4502964
Sigma-Aldrich
Anti-Tyrosine Hydroxylase Antibody
rabbit polyclonal
Synonim(y):
TH isoform 3, TH isoform a, TH-4, TY3H, TYH
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Nazwa produktu
Anti-Tyrosine Hydroxylase, N-Terminal antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 58 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:10000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TH(7054)
Opis ogólny
Gen TH (hydroksylazy tyrozynowej) koduje homotetramer, który zawiera domeny katalityczne, regulatorowe i tetrameryzacyjne w każdej ze swoich podjednostek.
Przeciwciało przeciw hydroksylazie tyrozyny wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka hydroksylazy tyrozyny.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiej hydroksylazy tyrozynowej.
Zakres immunogenu: 10-59
Działania biochem./fizjol.
Konwersja l-tyrozyny do l-DOPA jest katalizowana przez hydroksylazę tyrozyny (TH), która jest etapem ograniczającym szybkość syntezy katecholamin, takich jak dopamina, a także innych niezbędnych hormonów i neuromodulatorów. Niedobór enzymu TH skutkuje niskim poziomem dopaminy, co charakteryzuje chorobę Parkinsona.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Phosphorylation at serine 31 targets tyrosine hydroxylase to vesicles for transport along microtubules.
Jorge-Finnigan A
The Journal of Biological Chemistry, 292(34), 14092-14107 (2017)
Regulation of tyrosine hydroxylase is preserved across different homo- and heterodimeric 14-3-3 proteins.
Ghorbani S
Amino Acids, 48(5), 1221-1229 (2016)
Molecular Mechanism of Regulation of MTA1 Expression by Granulocyte Colony-stimulating Factor.
Kumar AS
The Journal of Biological Chemistry, 291(23), 12310-12321 (2016)
Izel Tekin et al.
Parkinsonism & related disorders, 23, 86-90 (2016-01-07)
Many of the symptoms and signs of Parkinson's disease (PD) arise from the death of midbrain dopamine neurons that utilize tyrosine hydroxylase (TH) as the rate-limiting enzyme in catecholamine biosynthesis. We investigated whether the presence of a common TH polymorphism
Wenyan Zou et al.
Translational neurodegeneration, 8, 7-7 (2019-03-15)
Abnormal aggregation of brain α-synuclein is a central step in the pathogenesis of Parkinson's disease (PD), thus, it is reliable to promote the clearance of α-synuclein to prevent and treat PD. Recent studies have revealed an essential role of glymphatic